Få mere at vide
Ethyl Nitroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Nitroacetate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c1-2-9-4(6)3-5(7)8/h2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 133.0375 |