Få mere at vide
Ethyl nitroacetate, 98%
Artikelnummer. 11914941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11914941 100 g 100g
10566821 5 g 5g
10718352 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11914941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185171000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-35-7 | C4H7NO4 | 133.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-35-7
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.1
InChI nøgle FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl nitroacetate, nitroacetic acid ethyl ester, acetic acid, nitro-, ethyl ester, nitro ethyl acetate, ethylnitroacetate, acetic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethylnitroacetat, ethyinitroacetate, ethyl-2-nitroacetate, zlchem 269
PubChem CID 69379
IUPAC navn ethyl-2-nitroacetat
SMIL CCOC(=O)C[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl nitroacetate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1990g/mL
Kogepunkt 105.0°C to 107.0°C (25.0 mmHg)
Flammepunkt 92°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4235 to 1.4255
Mængde 100 g
Beilstein 02,225
Specifik vægtfylde 1.199
Formel vægt 133.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl nitroacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.