Få mere at vide
Ethylnitroacetat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427077
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427077 5 g 5g
11468930 1 g 1g
11437077 25 g 25g
11447077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11427077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14433.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-35-7 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
Ethylnitroacetat er blevet brugt til syntese afγ -oxosyrer via Michael additionsreaktion medα ,β -umættede ketoner, funktionalisering af C4-position på pyrimidin og C6-position på 2-deoxyguanosin for at producere nye nukleosider, let syntese afα ,α -diisobutylglycin, syntese af DL-4,4-difluorglutaminsyre. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af usubstituerede aminosyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylnitroacetat er blevet brugt til syntese afγ -oxosyrer via Michael additionsreaktion medα ,β -umættede ketoner, funktionalisering af C4-position på pyrimidin og C6-position på 2′ -deoxyguanosin til at producere nye nukleosider, let syntese afα ,α -diisobutylglycin, syntese af DL-4,4-difluorglutaminsyre. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af usubstituerede aminosyrer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares væk fra baser og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 626-35-7
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.103
MDL nummer MFCD00007403
InChI nøgle FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl nitroacetate, nitroacetic acid ethyl ester, acetic acid, nitro-, ethyl ester, nitro ethyl acetate, ethylnitroacetate, acetic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethylnitroacetat, ethyinitroacetate, ethyl-2-nitroacetate, zlchem 269
PubChem CID 69379
IUPAC navn ethyl-2-nitroacetat
SMIL CCOC(=O)C[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl nitroacetate
Tæthed 1.202
Kogepunkt 93°C to 95°C (10 mmHg)
Flammepunkt 92°C (197°F)
Lugt Weak
Lineær formel O2NCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.424
Mængde 5 g
Beilstein 1210027
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formel vægt 133.11
Procent renhed 97%