Få mere at vide
Ethyl nipecotate, 97%
Artikelnummer. 10700701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10700701 25 g Glasflaske 25g
10522021 100 g Glasflaske 100g
10277153 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10700701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186620250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5006-62-2 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5006-62-2
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.21
MDL nummer MFCD00005991
InChI nøgle XIWBSOUNZWSFKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl nipecotate, ethyl 3-piperidinecarboxylate, nipecotic acid ethyl ester, 3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl piperidine, 3-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylnipecotate, a-ethyl nipecotate
PubChem CID 98969
IUPAC navn ethylpiperidin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl nipecotate
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 102°C to 104°C (7.0 mmHg)
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4580 to 1.461
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 157.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl nipecotate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.