Få mere at vide
Ethyl Nicotinate, TRC
Artikelnummer. 30370312
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30370312 250 g
1 options
Artikelnummer. 30370312 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE925125250G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Nicotinate
CAS 614-18-6
Molekylær formel C8 H9 N O2
Mængde 250 g
Synonym Ethyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, Nicotinic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 3-(Ethoxycarbonyl)pyridine, 3-Carbethoxypyridine, Ba 2673, Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Ethyl nicotinate, Ignicut, Ignocut, Mucotherm, NSC 8872, Nicaethan, Nikethan, Nikithan, β-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn ethyl pyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633