Få mere at vide
Ethyl nicotinate, 99%
Artikelnummer. 11322066
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322066 500 g 500g
11312066 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03215.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-18-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ethylnikotinat bruges til hudplejende kosmetik. Det bruges primært i medicin som en lokal vasodilator i en koncentration på 1 til 2 % i cremer, salver og pomader. Det bruges til behandling af forstuvninger, skruenøgler, muskelsmerter og senebetændelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylnikotinat bruges til hudplejende kosmetik. Det bruges primært i medicin som en lokal vasodilator i en koncentration på 1 til 2 % i cremer, salver og pomader. Det bruges til behandling af forstuvninger, skruenøgler, muskelsmerter og senebetændelse.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-18-6
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00006389
InChI nøgle XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl nicotinate, ethyl nicotinoate, nicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylnicotinate, nicotinic acid, ethyl ester, mucotherm, nicaethan, nikethan
PubChem CID 69188
IUPAC navn ethylpyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl nicotinate
Smeltepunkt 8°C to 9°C
Tæthed 1.107
Kogepunkt 223°C to 224°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.503
Mængde 500 g
Beilstein 122937
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 151.17
Procent renhed 99%