Få mere at vide
Ethyl nicotinate, 99%
Artikelnummer. 11312066
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312066 100 g 100g
11322066 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03215.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-18-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ethylnikotinat bruges til hudplejende kosmetik. Det bruges primært i medicin som en lokal vasodilator i en koncentration på 1 til 2 % i cremer, salver og pomader. Det bruges til behandling af forstuvninger, skruenøgler, muskelsmerter og senebetændelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylnikotinat bruges til hudplejende kosmetik. Det bruges primært i medicin som en lokal vasodilator i en koncentration på 1 til 2 % i cremer, salver og pomader. Det bruges til behandling af forstuvninger, skruenøgler, muskelsmerter og senebetændelse.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-18-6
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00006389
InChI nøgle XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl nicotinate, ethyl nicotinoate, nicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylnicotinate, nicotinic acid, ethyl ester, mucotherm, nicaethan, nikethan
PubChem CID 69188
IUPAC navn ethylpyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl nicotinate
Smeltepunkt 8°C to 9°C
Tæthed 1.107
Kogepunkt 223°C to 224°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.503
Mængde 100 g
Beilstein 122937
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 151.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl nicotinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl nicotinate