missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl Nicotinate-1,2’,3’,4’,5’,6’-13C6 Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30374152
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374152 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9251270.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl Nicotinate-1,2',3',4',5',6'-13C6 Hydrochloride Salt
CAS 1346604-87-2
Molekylær formel C213C6H10ClNO2
Mængde 0.5 mg
Synonym 3-Pyridinecarboxylic Acid-13C6 Ethyl Ester Hydrochloride, Nicotinic Acid-13C6 Hydrochloride Ethyl Ester Hydrochloride, 3-(Ethoxycarbonyl)pyridine-13C6 Hydrochloride, 3-Carbethoxypyridine-13C6 Hydrochloride, Ba 2673-13C6 Hydrochloride, Ethyl 3-Pyridinecarboxylate-13C6 Hydrochloride, Ignicut, Mucotherm-13C6, NSC 8872-13C6, Nicaethan-13C6, Nikethan-13C6, Nikithan-13C6, beta-Pyridinecarboxylic-13C6 Acid Ethyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7;/h3-6H,2H2,1H3;1H/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1;
SMIL Cl.CCO[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
Molekylvægt (g/mol) 193.58
Formel vægt 193.0601
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.