Få mere at vide
Ethyl N-piperazincarboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205110 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10205110 25 g 25g
10316510 100 g 100g
10463045 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10205110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118870250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-43-4 | C7H14N2O2 | 158.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-43-4
Molekylær formel C7H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.2
MDL nummer MFCD00005964
InChI nøgle LNOQURRKNJKKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-piperazinecarboxylate, ethyl 1-piperazinecarboxylate, n-carbethoxypiperazine, 1-carbethoxypiperazine, 1-carboethoxypiperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, ethyl ester, n-ethoxycarbonyl piperazine, ethylcarbonyl piperazine, 1-ethoxycarbonyl piperazine, ethyl 1-piperazinocarboxylate
PubChem CID 8431
IUPAC navn ethylpiperazin-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl N-piperazinecarboxylate
Farve Gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 273°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4760 to 1.478
Mængde 25 g
Beilstein 23, II, 9
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble
Formel vægt 158.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl N-piperazinecarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.