Få mere at vide
Ethyl N-phenylformimidate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10773251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10773251 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10773251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278750250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl N-phenylformimidate
Navn note 99%
CAS 6780-49-0
Farve Colorless to Yellow
Kogepunkt 112.0°C to 114.0°C (33.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H11NO
Brydningsindeks 1.5260 to 1.5280
MDL nummer MFCD00043655
Mængde 25 g
Synonym ethyl n-phenylformimidate, ethyl isoformanilide, n-ethoxymethyleneaniline, methanimidic acid, n-phenyl-, ethyl ester, ethyl phenylimidoformate, n-ethoxymethylene aniline, ethyl n-phenylcarboximidate, ethylisoformanilide, e-ethyl n-phenylcarboximidate, ethyl iso-formanilide
InChI nøgle DRDBNKYFCOLNQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC=NC1=CC=CC=C1
IUPAC navn ethyl N-phenylcarboximidate
Molekylvægt (g/mol) 149.19
PubChem CID 111236
Formel vægt 149.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl N-phenylformimidate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.