Få mere at vide
Ethyl N-phenylformimidat, 97%
Artikelnummer. 11360428
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11360428 5 g 5g
11350428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043788.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 6780-49-0 | C9H11NO | 149,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6780-49-0
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD00043655
InChI nøgle DRDBNKYFCOLNQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-phenylformimidate, ethyl isoformanilide, n-ethoxymethyleneaniline, methanimidic acid, n-phenyl-, ethyl ester, ethyl phenylimidoformate, n-ethoxymethylene aniline, ethyl n-phenylcarboximidate, ethylisoformanilide, e-ethyl n-phenylcarboximidate, ethyl iso-formanilide
PubChem CID 111236
IUPAC navn ethyl-N-phenylmethanimidat
SMIL CCOC=NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl N-phenylformimidate
Farve Farveløs
Kogepunkt 101 °C til 102 °C (15 mmHg)
Mængde 5 g
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Formel vægt 149.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske