Få mere at vide
Ethyl-N-phenylformimidat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350428
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11350428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043788.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6780-49-0 | C9H11NO | 149.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6780-49-0
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD00043655
InChI nøgle DRDBNKYFCOLNQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-phenylformimidate, ethyl isoformanilide, n-ethoxymethyleneaniline, methanimidic acid, n-phenyl-, ethyl ester, ethyl phenylimidoformate, n-ethoxymethylene aniline, ethyl n-phenylcarboximidate, ethylisoformanilide, e-ethyl n-phenylcarboximidate, ethyl iso-formanilide
PubChem CID 111236
IUPAC navn ethyl-N-phenylmethanimidat
SMIL CCOC=NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl N-phenylformimidate
Farve Farveløs
Kogepunkt 101°C to 102°C (15 mmHg)
Mængde 25 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 149.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske