Få mere at vide
Ethyl N,N-dimethyloxamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392786
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392786 25 g 25g
11382786 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08923.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16703-52-9 | C6H11NO3 | 145.158 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16703-52-9
Molekylær formel C6H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 145.158
MDL nummer MFCD00015153
InChI nøgle HMALWDVRMHVUAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n,n-dimethyloxamate, ethyl nn-dimethyloxamate, n,n-dimethyl ethyl oxamate, ethyl 2-dimethylamino-2-oxoacetate, acetic acid, dimethylamino oxo-, ethyl ester, ethyl dimethylcarbamoyl formate, oxamic acid, dimethyl-, ethyl ester, acetic acid, 2-dimethylamino-2-oxo-, ethyl ester, ethyl dimethylamino oxoacetate, aethyl-dimethyloxamat
PubChem CID 85553
IUPAC navn ethyl-2-(dimethylamino)-2-oxoacetat
SMIL CCOC(=O)C(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl N,N-dimethyloxamate
Tæthed 1.068
Kogepunkt 118°C to 120°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.443
Mængde 25 g
Beilstein 1906209
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98%