Få mere at vide
Ethyl N-n-Butyl-d9-carbamat, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl N-Butylcarbamate-D9 (butyl-D9) |
| CAS | 1276197-24-0 |
| Molekylær formel | C7 D9 H6 N O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Ethyl N-n-Butyl-d9-carbamate, Ethyl butyl-d9-carbamate, Ethyl N-butylcarbamate-D9 (butyl-D9), N-(Butyl-d9)-O-ethylurethane, N-(Butyl-d9)urethane, N-Butylcarbamic-d9 acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H15NO2/c1-3-5-6-8-7(9)10-4-2/h3-6H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,3D2,5D2,6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)carbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.255 |
| Formel vægt | 154.1668 g/mol |
| Vis mere |