Få mere at vide
Ethyl N-(mesitylsulfonyl)oxyacetimidate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30982891
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30982891 25 g
30969400 1 g
30981688 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30982891 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12945525g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl N-(mesitylsulfonyl)oxyacetimidate
CAS 38202-27-6
Molekylær formel C13H19NO4S
MDL nummer MFCD00009244
Mængde 25 g
SMIL C/C(OCC)=N\OS(=O)(C1=C(C)C=C(C)C=C1C)=O
Molekylvægt (g/mol) 285.36
Procent renhed 98%