Få mere at vide
Ethyl N-hydroxyacetimidat, 97%
Artikelnummer. 10082540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10082540 10 g Glasflaske 10g
10462391 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197500100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10576-12-2 | C4H9NO2 | 103,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10576-12-2
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD00002114,MFCD00002114
InChI nøgle QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Synonym ethyl n-hydroxyacetimidate, n-hydroxyethanimidic acid, ethyl ester, ethyl acetohydroximate, ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyacetimidate, ethyl 1e-n-hydroxyethanimidate, snx`lfelmmpqh, ethyl acethydroxamate, 1-ethoxyethanone oxime
PubChem CID 6386647
IUPAC navn ethyl (1Z)-N-hydroxyethanimidat
SMIL CCO\C(C)=N\O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl N-hydroxyacetimidate
Navn note 97%
Smeltepunkt 23.0°C to 25.0°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 55.0°C to 58.0°C (6.0 mmHg)
Flammepunkt 77°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(=NOH)OC2H5
Brydningsindeks 1.4325 to 1.4345
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose.
Formel vægt 103.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl N-hydroxyacetimidate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.