Få mere at vide
Ethyl N-hydroxyacetimidat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484463
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484463 5 g 5g
11494463 25 g 25g
11404473 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484463 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11006.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10576-12-2 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Ethyl-N-hydroxyacetimidat blev anvendt i syntesen af O-acyl- og O-nitrophenylhydroxylaminer, hydroxamsyreethoxycarbonylhydrazider og ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl-N-hydroxyacetimidat blev brugt i
syntesen af O-acyl- og O-nitrophenylhydroxylaminer, hydroxamsyreethoxycarbonylhydrazider og ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamat.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10576-12-2
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD00002114,MFCD00002114
InChI nøgle QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Synonym ethyl n-hydroxyacetimidate, n-hydroxyethanimidic acid, ethyl ester, ethyl acetohydroximate, ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyacetimidate, ethyl 1e-n-hydroxyethanimidate, snx`lfelmmpqh, ethyl acethydroxamate, 1-ethoxyethanone oxime
PubChem CID 6386647
IUPAC navn ethyl (1Z)-N-hydroxyethanimidat
SMIL CCO\C(C)=N\O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl N-hydroxyacetimidate
Smeltepunkt 23°C to 25°C
Kogepunkt 55°C to 58°C (6 mmHg)
Flammepunkt 77°C (171°F)
Brydningsindeks 1.434
Mængde 5 g
Beilstein 1700260
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Decompose in water.
Formel vægt 103.12
Procent renhed 97%