Få mere at vide
Ethyl N-hydroxyacetimidat, 97%
Beskrivelse
Ethyl-N-hydroxyacetimidat blev anvendt i syntesen af O-acyl- og O-nitrophenylhydroxylaminer, hydroxamsyreethoxycarbonylhydrazider og ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
syntesen af O-acyl- og O-nitrophenylhydroxylaminer, hydroxamsyreethoxycarbonylhydrazider og ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamat.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl N-hydroxyacetimidate |
| Smeltepunkt | 23 °C til 25 °C |
| Kogepunkt | 55 °C til 58 °C (6 mmHg) |
| Flammepunkt | 77 °C (171 °F) |
| Brydningsindeks | 1.434 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1700260 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Nedbryd i vand. |
| Formel vægt | 103.12 |
| Vis mere |