Få mere at vide
Ethyl N-Cyanoethanimidoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl N-Cyanoethanimidoate |
| CAS | 1558-82-3 |
| Molekylær formel | C5 H8 N2 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-8-5(2)7-4-6/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=NC#N)C |
| IUPAC navn | ethyl N-cyanoethanimidate |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vægt | 112.064 |