Få mere at vide
Ethyl N-Boc-piperidin-4-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30387030
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30387030 10 g
1 options
Artikelnummer. 30387030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92526010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
CAS 142851-03-4
Molekylær formel C13H23NO4
Mængde 10 g
Synonym 1,4-Piperidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl Ester, 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl 1,4-Piperidinedicarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(carboethoxy)piperidine, 1-Boc-piperidine-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-ethoxycarbonylpiperidine, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, 1-tert-Butyl 4-Ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, Ethyl 1-(tert-Butyloxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylate, Ethyl 1-(tert-Butyloxycarbonyl)piperidine-4-carboxylate, Ethyl N-(t-Butoxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl N-(tert-Butoxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylate, Ethyl N-(tert-Butoxycarbonyl)isonipecotate, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, N-tert-Butoxycarbonylisonipecotic Acid Ethyl Ester, Piperidine-1,4-dicarboxylic Acid 1-tert-Butyl Ester 4-Ethyl Ester, tert-Butyl 4-((Ethoxy)carbonyl)piperidine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-6-8-14(9-7-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 257.33
Formel vægt 257.1627