Få mere at vide
Ethyl N-Benzyloxycarbonyl-3-[(2R)-piperidinyl)]-2(E)-propenoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl N-Benzyloxycarbonyl-3-[(2R)-piperidinyl]-2(E)-propenoate |
| CAS | 160169-47-1 |
| Molekylær formel | C18H23NO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | [R-(E)]-2-(3-Ethoxy-3-oxo-1-propenyl)-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO4/c1-2-22-17(20)12-11-16-10-6-7-13-19(16)18(21)23-14-15-8-4-3-5-9-15/h3-5,8-9,11-12,16H,2,6-7,10,13-14H2,1H3/b12-11+/t16-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)\C=C\[C@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl (2R)-2-[(E)-3-ethoxy-3-oxoprop-1-enyl]piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.38 |
| Formel vægt | 317.1627 |