Få mere at vide
Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidincarboxylathydrochlorid, 97%, tech.
Artikelnummer. 10780661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10780661 5 g Glasflaske 5g
10571221 25 g Glasflaske 25g
10398243 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10780661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162300050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 52763-21-0 | C15H20ClNO3 | 297,78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52763-21-0
Molekylær formel C15H20ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 297.78
MDL nummer MFCD00012792
InChI nøgle UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hcl, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, zlchem 420, pubchem19671
PubChem CID 2723880
IUPAC navn ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidin-4-carboxylat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CCOC(=O)C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride
Smeltepunkt 160 °C til 165 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 297.77
Procent renhed 97%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.