Få mere at vide
Alfa Aesar™ Ethyl N-(4-bromophenyl)oxamate
Artikelnummer. 11430090
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430090 1 g 1g
11440090 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430090 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H50598.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 24451-15-8
Molekylær formel C10H10BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 272.098
MDL nummer MFCD00728542
InChI nøgle RWWFLEVLFXJHIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-bromoanilino oxo acetate, ethyl 4-bromophenyl carbamoyl formate, ethyl 2-4-bromophenylamino-2-oxoacetate, ethyl n-p-bromophenyloxamate, ethyl 4-bromophenyl amino oxo acetate, ethyl 2-4-bromoanilino-2-oxoacetate, ethyl n-4-bromophenyl carbamoyl formate, ethyl n-4-bromophenyl oxamate, n-4-bromophenyl oxamidic acid ethyl ester, ethyl 2-4-bromophenyl amino-2-oxoacetate
PubChem CID 2794843
IUPAC navn ethyl 2-(4-bromoanilino)-2-oxoacetate
SMIL CCOC(=O)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl N-(4-bromophenyl)oxamate
Mængde 1 g
Formel vægt 272.1