Få mere at vide
Ethyl Myristate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetradecanoic acid ethyl ester |
| CAS | 124-06-1 |
| Molekylær formel | C16 H32 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Tetradecanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Myristic acid, ethyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Ethyl myristate, Ethyl tetradecanoate, Nikkol BM, NSC 8917 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl tetradecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.42 |
| Formel vægt | 256.2402 |