Få mere at vide
Ethyl Myristate-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl myristate-ethyl-D5 |
| CAS | 1217033-63-0 |
| Molekylær formel | C16H27D5O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3/i2D3,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.45 |