Få mere at vide
Ethyl myristate, 98+%
Artikelnummer. 10403365 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10403365 25 g Glasflaske 25g
10298943 100 g Glasflaske 100g
10187183 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10403365 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385540250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-06-1 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-06-1
Molekylær formel C16H32O2
Molekylvægt (g/mol) 256.43
MDL nummer MFCD00008984
InChI nøgle MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl myristate, tetradecanoic acid, ethyl ester, myristic acid ethyl ester, myristic acid, ethyl ester, ethylmyristate, ethyl n-tetradecanoate, ethyl myristate natural, fema no. 2445, tetradecanoic acid ethyl ester, ethyl ester tetradecanoic acid
PubChem CID 31283
ChEBI CHEBI:84849
IUPAC navn ethyltetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl myristate
Smeltepunkt 11.0°C to 12.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8610g/mL
Kogepunkt 295.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)12COOCH2CH3
Mængde 25 g
Merck Index 15, 6419
Specifik vægtfylde 0.861
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 256.43
Procent renhed 98+%
Fysisk form Liquid, Solidifying In The Cold