Få mere at vide
Ethyl Mycophenolate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Mycophenolate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O6/c1-5-24-15(20)9-7-11(2)6-8-13-17(21)16-14(10-25-19(16)22)12(3)18(13)23-4/h6,21H,5,7-10H2,1-4H3/b11-6+ |
| Formel vægt | 348.1573 |