Få mere at vide
Ethyl Mycophenolate, Mikromol™
Artikelnummer. 30462276
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462276 4 x 25 mg
18070980 25 mg
18043670 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1001.0900254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl Mycophenolate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Mycophenolate
CAS 32483-51-5
Analyt- eller komponentnavne Ethyl Mycophenolate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethyl Mycophenolate, (4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic acid ethyl ester, 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, ethyl ester, (E)-, Ethyl mycophenolate
InChI formel InChI=1S/C19H24O6/c1-5-24-15(20)9-7-11(2)6-8-13-17(21)16-14(10-25-19(16)22)12(3)18(13)23-4/h6,21H,5,7-10H2,1-4H3/b11-6+
Løsningstype Neat
SMIL CCOC(=O)CC\C(=C\Cc1c(O)c2C(=O)OCc2c(C)c1OC)\C
IUPAC navn ethyl (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate
Molekylvægt (g/mol) 348.39
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 348.1573 g/mol