Få mere at vide
Ethylmorpholinacetat, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10088841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10088841 5 g Glasflaske 5g
10742633 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10088841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350910050
Kemiske identifikatorer
CAS 3235-82-3
Molekylær formel C8H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 173.21
MDL nummer MFCD00023375
InChI nøgle SITMDWHJQROIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-morpholinoacetate, 4-morpholineacetic acid, ethyl ester, ethyl morpholinoacetate, ethyl 2-morpholin-4-yl acetate, morpholin-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-morpholineacetate, ethyl-2-morpholinoacetate, ethyl 4-morpholinylacetate, ethyl morpholin-4-ylacetate, morpholinoacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2734105
IUPAC navn ethyl-2-morpholin-4-ylacetat
SMIL CCOC(=O)CN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl morpholinoacetate
Navn note 98%
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4535 to 1.4555
Mængde 5 g
Formel vægt 173.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl morpholinoacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.