Få mere at vide
Ethyl (methylthio)acetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445697 25 g 25g
11438920 5 g 5g
11455697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24285.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4455-13-4 | C5H10O2S | 134.193 g/mol
Ethyl (methylthio)acetat anvendes som intern standard ved analytisk bestemmelse af flygtige svovlforbindelser i portvine. Ydermere bruges det som madsmag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl (methylthio)acetat anvendes som intern standard ved analytisk bestemmelse af flygtige svovlforbindelser i portvine. Ydermere bruges det som madsmag.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4455-13-4
Molekylær formel C5H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 134.193
MDL nummer MFCD00009182
InChI nøgle MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl methylthio acetate, ethyl 2-methylthio acetate, acetic acid, methylthio-, ethyl ester, ethyl 2-methylthio-acetate, ethyl 2-methylsulfanyl acetate, unii-6148qqn25t, ethyl alpha-methylthio acetate, methylthio acetic acid ethyl ester, ethyl .alpha. methylthio acetate, methylsulfanyl-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 78199
IUPAC navn ethyl-2-methylsulfanylacetat
SMIL CCOC(=O)CSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (methylthio)acetate
Tæthed 1.06
Kogepunkt 176°C
Flammepunkt 59°C (138°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.46
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1744999
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formel vægt 134.2
Procent renhed 98%