Få mere at vide
Ethylmethylsulfid, 97%
Artikelnummer. 11387875
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387875 100 g 100g
11377875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02859.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 624-89-5 | C3H8S | 76,16 g/mol
Ethyl Methyl Sulfide bruges som en korrosionsinhibitor for zinkmetal, som finder brede anvendelser som elektrodemateriale i batterier, offeranoder og metalliske belægninger. Det bruges i blandinger designet til at lugte naturgas og er lavet til at by-passe injektionssystem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl Methyl Sulfide bruges som en korrosionsinhibitor for zinkmetal, som finder brede anvendelser som elektrodemateriale i batterier, offeranoder og metalliske belægninger. Det bruges i blandinger designet til at lugte naturgas og er lavet til at by-passe injektionssystem.
Opløselighed
Blandbar med alkoholer og olier. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-89-5
Molekylær formel C3H8S
Molekylvægt (g/mol) 76.16
MDL nummer MFCD00009268
InChI nøgle WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl methyl sulfide, methylthioethane, ethane, methylthio, methyl ethyl sulfide, ethyl methyl sulphide, methyl ethyl sulphide, sulfide, ethyl methyl, unii-mr1gzs62tm, methylthio ethane, methylsulfanyl ethane
PubChem CID 12230
IUPAC navn methylsulfanylethan
SMIL CCSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl methyl sulfide
Smeltepunkt -106 °C
Tæthed 0.841
Kogepunkt 66 °C til 67 °C
Flammepunkt −15 °C (5 °F)
Lugt Stank
Lineær formel CH3CH2SCH3
Brydningsindeks 1.4392
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1696871
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol og olier. Ublandelig med vand.
Formel vægt 76.16
Procent renhed 97%