Få mere at vide
Ethyl Methyl Ketone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10355800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10355800 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
11468253 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
10050160 1 L Ravgul glasflaske 1 L
10010130 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10487250 5 L Metal dåse -
10102050 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10355800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/1450/17
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
C4H8O, CAS-nr.-78-93-3, methylethylketon, methylethylketon, methylacetone, 2-butanon, methylethylketon, meetco, butanon, 3-butanon, ethylmethylketon, ethylmethylketon, 2,5L, 80 grader.C, 372g, CHE, 1,2 g, farveløs, 2,1 g, 2,1 g ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, butan-2-on, -87 grader C, 11648
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-93-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00011648
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC navn butan-2-one
SMIL CCC(C)=O
Tekniske data
Smeltepunkt -87 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 80 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 2.5 L
Formel vægt 72,11g/mol
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.