Få mere at vide
Ethyl Methyl Ketone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
Beskrivelse
C4H8O, CAS-nr.-78-93-3, methylethylketon, methylethylketon, methylacetone, 2-butanon, methylethylketon, meetco, butanon, 3-butanon, ethylmethylketon, ethylmethylketon, 2,5L, 80 grader.C, 372g, CHE, 1,2 g, farveløs, 2,1 g, 2,1 g ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, butan-2-on, -87 grader C, 11648
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -87°C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 80°C |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Mængde | 2.5 L |
| Formel vægt | 72.11g/mol |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Butanone
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.