Få mere at vide
Ethyl(methoxy)amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methoxyethanamine hydrochloride |
| CAS | 1195657-97-6 |
| Molekylær formel | C3 H9 N O . H Cl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethyl(methoxy)amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO.ClH/c1-3-4-5-2;/h4H,3H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CCNOC |
| IUPAC navn | N-methoxyethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.57 |
| Formel vægt | 111.0451 |