Få mere at vide
Ethyl Methanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30137854
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137854 100 g
30137264 25 g
18011150 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE917995100G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-50-0
Molekylær formel C3 H8 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 124.16
Synonym Methanesulfonic acid, ethyl ester, EMS, Ethyl mesylate, Ethyl methanesulfonate, Ethyl methanesulphonate, NSC 26805, O-Ethyl methylsulfonate
IUPAC navn ethyl methanesulfonate
SMIL CCOS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl methanesulfonate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
Formel vægt 124.0194