Få mere at vide
Ethyl Methanesulfonate, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16329247 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Product Code. Mængde
16329247 1 mL
1 options
Product Code. 16329247 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S1930
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Ethyl methanesulfonate62-50-01000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl methanesulfonate
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 62-50-0, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C3H8O3S
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOS(=O)(=O)C
IUPAC navn ethyl methanesulfonate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 124.154
PubChem CID 6113
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:23994
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl methanesulfonate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethyl methanesulphonate
Product intended for laboratory use only