Få mere at vide
Ethylmetanesulfonat, 99%
Artikelnummer. 11934561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11934561 500 g Glasflaske 500g
10521461 10 g Glasflaske 10g
10398050 25 g Glasflaske 25g
10145643 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11934561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205265000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 62-50-0 | C3H8O3S | 124,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-50-0
Molekylær formel C3H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 124.15
MDL nummer MFCD00007559
InChI nøgle PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
PubChem CID 6113
ChEBI CHEBI:23994
IUPAC navn ethylmethansulfonat
SMIL CCOS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl methanesulfonate
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 213,0 °C til 214,0 °C
Flammepunkt 100 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SO3C2H5
Brydningsindeks 1,4170 til 1,4190
Mængde 500 g
Beilstein 04,5
Merck Index 15,3882
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 50-100 g/L (27 °C)
Formel vægt 124.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl methanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.