Få mere at vide
Ethyl methanesulfonate, 99%
Artikelnummer. 11478930
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478930 5 g 5g
11499763 10 g 10g
11409773 50 g 50g
11419773 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11478930 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12938.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 62-50-0 | C3H8O3S | 124.154 g/mol
Ethylmethansulfonat bruges som mutagen for både pattedyrs- og planteceller. Det finder anvendelse som et model alkyleringsmiddel i studiet af deoxyribonukleinsyre (DNA) reparationsprocesser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylmethansulfonat anvendes som mutagen for både pattedyrs- og planteceller. Det finder anvendelse som et model alkyleringsmiddel i studiet af deoxyribonukleinsyre (DNA) reparationsprocesser.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS tilgængeligt online på www.alfa.com.Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-50-0
Molekylær formel C3H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 124.154
MDL nummer MFCD00007559
InChI nøgle PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
PubChem CID 6113
ChEBI CHEBI:23994
IUPAC navn ethylmethansulfonat
SMIL CCOS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl methanesulfonate
Tæthed 1.17
Kogepunkt 85°C to 86°C (10 mmHg)
Flammepunkt 100°C (212°F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Fruit-like
Brydningsindeks 1.418
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 773969
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3827
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 124.16
Procent renhed 99%