Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl methanesulfonate |
| Tæthed | 1.1600g/mL |
| Kogepunkt | 213.0°C to 214.0°C |
| Flammepunkt | 100°C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3SO3C2H5 |
| Brydningsindeks | 1.4170 to 1.4190 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 04,5 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl methanesulfonate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1A
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.