Få mere at vide
Ethyl methanesulfonate, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl methanesulfonate |
| Tæthed | 1.1600g/mL |
| Kogepunkt | 213.0°C to 214.0°C |
| Flammepunkt | 100°C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3SO3C2H5 |
| Brydningsindeks | 1.4170 to 1.4190 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 04,5 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethyl methanesulfonate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1A
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.