Få mere at vide
Ethyl Methacrylate, TRC
Artikelnummer. 30381250
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30381250 50 mL
1 options
Artikelnummer. 30381250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE93768850ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrylic acid-ethyl ester
CAS 97-63-2
Molekylær formel C6 H10 O2
Mængde 50 mL
Synonym Methacrylic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 2-Methylacrylic acid ethyl ester, Acryester E, EMA, Ethyl 2-methyl-2-propenoate, Ethyl 2-methylacrylate, Ethyl 2-methylpropenoate, Ethyl methacrylate, Ethyl α-methylacrylate, Light Ester E, NSC 24152
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
SMIL CCOC(=O)C(=C)C
IUPAC navn ethyl 2-methylprop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Formel vægt 114.0681