Få mere at vide
Ethyl Methacrylate, TRC
Artikelnummer. 30373047
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30373047 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30373047 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE93768810ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrylic acid-ethyl ester
CAS 97-63-2
Molekylær formel C6 H10 O2
Mængde 10 mL
Synonym Methacrylic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 2-Methylacrylic acid ethyl ester, Acryester E, EMA, Ethyl 2-methyl-2-propenoate, Ethyl 2-methylacrylate, Ethyl 2-methylpropenoate, Ethyl methacrylate, Ethyl α-methylacrylate, Light Ester E, NSC 24152
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
SMIL CCOC(=O)C(=C)C
IUPAC navn ethyl 2-methylprop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Formel vægt 114.0681