Få mere at vide
Ethylmethacrylat, 99%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10092920
Brand: Thermo Scientific Acros 215830010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 97-63-2 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-63-2
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
MDL nummer MFCD00009161
InChI nøgle SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl methacrylate, ethyl 2-methylacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, methacrylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-methacrylate, rhoplex ac-33, methacrylic acid, ethyl ester, rcra waste number u118, 2-methylacrylic acid, ethyl ester
PubChem CID 7343
IUPAC navn ethyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl methacrylate
Navn note 99%
Smeltepunkt -75.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 118.0°C to 119.0°C
Flammepunkt 15°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4130 to 1.4150
Mængde 1 kg
Beilstein 02, 423
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in chloroform,miscible in ether and ethanol
Stabilisator 10 to 20ppm MEHQ
Viskositet 0.63 mPa.s (20°C)
Formel vægt 114.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske