Få mere at vide
Ethylmethacrylat, 98+%, stab. med 10-120 ppm, 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428137
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428137 250 mL 250ml
11418137 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17518.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-63-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Ethylmethacrylat bruges til at fremstille copolymerer af EMA på voksagtig majsstivelse og hydroxypropylstivelse, potentiel anvendelse af disse copolymerer er som hjælpestoffer til komprimerede ikke-nedbrydende matrixtabletter. Det bruges også til at studere reaktioner af n-butylacrylat og EMA med ozon i gasfasen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylmethacrylat bruges til at fremstille copolymerer af EMA på voksagtig majsstivelse og hydroxypropylstivelse, potentiel anvendelse af disse copolymerer er som hjælpestoffer til komprimerede ikke-nedbrydende matrixtabletter. Det bruges også til at studere reaktioner af n-butylacrylat og EMA med ozon i gasfasen.
Opløselighed
Opløseligt i vand (4,69 g/L), ether og alkoholer.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-63-2
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00009161
InChI nøgle SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl methacrylate, ethyl 2-methylacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, methacrylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-methacrylate, rhoplex ac-33, methacrylic acid, ethyl ester, rcra waste number u118, 2-methylacrylic acid, ethyl ester
PubChem CID 7343
IUPAC navn ethyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl methacrylate
Navn note stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -60°C
Tæthed 0.917
Kogepunkt 118°C to 119°C
Flammepunkt 18°C (64°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.414
Mængde 250 mL
FN nummer UN2277
Beilstein 471201
Opløselighedsinformation Soluble in water (4.69g/L),ether,and alcohols.
Formel vægt 114.15
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl methacrylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl methacrylate