Få mere at vide
Ethyl mesitylacetat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl mesitylacetate |
| Tæthed | 1.034 |
| Kogepunkt | 135 °C til 140 °C (9 mmHg) |
| Molekylær formel | C10H8NNaO7S2 |
| Brydningsindeks | 1.505 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2105791 |
| Synonym | h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt |
| InChI nøgle | QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+] |
| Vis mere |