Få mere at vide
Ethylmesitylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368075
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368075 2 g 2g
11378075 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368075 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08275.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5460-08-2 | C13H18O2 | 206.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5460-08-2
MDL nummer MFCD00051916
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl mesitylacetate
Tæthed 1.034
Kogepunkt 135°C to 140°C (9 mmHg)
Molekylær formel C13H18O2
Brydningsindeks 1.505
Mængde 2 g
Beilstein 2105791
Synonym ethyl mesitylacetate, ethyl 2-2,4,6-trimethylphenyl acetate, benzeneacetic acid, 2,4,6-trimethyl-, ethyl ester, ethyl 2-mesitylacetate, acmc-20akx5, mesitylacetic acid ethyl ester, ethyl 2,4,6-trimethylphenylacetate, ethyl 2,4,6-trimethylphenyl acetate, 2,4,6-trimethyl-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid,2,4,6-trimethyl-, ethyl ester
InChI nøgle OFZZPFNYAMIBNU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)CC1=C(C=C(C=C1C)C)C
IUPAC navn ethyl-2-(2,4,6-trimethylphenyl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 206.29
PubChem CID 222429
Formel vægt 206.29
Procent renhed 97%