Få mere at vide
Ethylmercaptoacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418950
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418950 5 g 5g
11496867 100 g 100g
11406877 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418950 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14321.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-51-8 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
Det finder sin anvendelse i reaktionen af dilithio-derivatet med et aldehyd, efterfulgt af omdannelse til episulfidet ved reaktion med ethylchlorformiat, og afsvovling med triethylphosphit, fører til (E)-2-alkensyren med høj stereoselektivitet. Det bruges som hårfjerningsmidler, hårglatningsmiddel, hårbølgemiddel og reduktionsmiddel i kosmetisk industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sin anvendelse i reaktionen af dilithio-derivatet med et aldehyd, efterfulgt af omdannelse til episulfidet ved reaktion med ethylchlorformiat, og afsvovling med triethylphosphit, fører til (E)-2-alkensyren med høj stereoselektivitet. Det bruges som hårfjerningsmidler, hårglatningsmiddel, hårbølgemiddel og reduktionsmiddel i kosmetisk industri.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod elektrostatiske opladninger og opbevar væk fra antændelseskilder. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-51-8
Molekylær formel C4H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 120.166
MDL nummer MFCD00004874
InChI nøgle PVBRSNZAOAJRKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl thioglycolate, ethyl mercaptoacetate, ethyl 2-mercaptoacetate, mercaptoacetic acid ethyl ester, ethyl thioglycollate, acetic acid, mercapto-, ethyl ester, thioglycolic acid ethyl ester, ethyl mercaptoacetic acid, usaf ek-2070, acetic acid, 2-mercapto-, ethyl ester
PubChem CID 12185
IUPAC navn ethyl-2-sulfanylacetat
SMIL CCOC(=O)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl mercaptoacetate
Smeltepunkt -80°C
Tæthed 1.096
Kogepunkt 156°C to 159°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Lugt Stench
Lineær formel HSCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.458
Mængde 5 g
FN nummer UN1228
Beilstein 605581
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 120.17
Procent renhed ≥98%