Få mere at vide
Ethyl Maltol, TRC
Artikelnummer. 17962705
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962705 10 g
17954455 25 g
17934295 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92200510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4940-11-8
Molekylær formel C7 H8 O3
Molekylvægt (g/mol) 140.14
Synonym 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-, 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, 2-Ethylpyromeconic acid, 3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-γ-pyrone, Ethyl maltol, NSC 638851, Veltol plus
IUPAC navn 2-ethyl-3-hydroxypyran-4-one
SMIL CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl maltol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Formel vægt 140.0473