Få mere at vide
Ethyl Maltol, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl Maltol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl maltol |
| CAS | 11-8-4940 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl maltol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H8 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-, 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, 2-Ethylpyromeconic acid, 3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-γ-pyrone, Ethyl maltol, NSC 638851, Veltol plus |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC1=C(O)C(=O)C=CO1 |
| IUPAC navn | 2-ethyl-3-hydroxypyran-4-one |
| Vis mere |