Få mere at vide
Ethylmalonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30382420
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382420 1 g
30388140 500 mg
30387017 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9220501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36239-09-5
Molekylær formel C5H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 150.56
Synonym (Chlorocarbonyl)acetic Acid Ethyl Ester, (Chloroformyl)acetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)acetyl Chloride, 2-(Ethoxycarbonyl)acetyl Chloride, 3-Chloro-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Ethoxy-3-oxopropanoyl Chloride, Carbethoxyacetyl Chloride, Carbethoxyethanoyl Chloride, Carboethoxyacetyl Chloride, Ethoxymalonyl Chloride, Ethyl (Chlorocarbonyl)acetate, Ethyl (Chloroformyl)acetate, Ethyl 3-Chloro-3-oxopropanoate, Ethyl 3-Chloro-3-oxopropionate, Ethyl 3-Oxo-3-chloropropanoate, Ethyl Malonoyl Chloride, Malonic Acid Chloride Ethyl Ester, Malonic acid chloride monoethyl ester
IUPAC navn ethyl 3-chloro-3-oxopropanoat
SMIL ClC(CC(OCC)=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Malonyl Chloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H7ClO3/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3
Formel vægt 150.01